I0634
Ionomycin calcium salt
from Streptomyces conglobatus, ≥98% (HPLC), powder, Ca2+ ionophore
Sinonimo/i:
Ionomicina (calcio)
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Ionomicina, powder, ≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
protect from light
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: soluble
Spettro attività antibiotica
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
cell membrane | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1CCC(=O)O[Ca]OC(=CC(=O)[C@@H](C)C[C@@H](C)C1)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]2CC[C@](C)(O2)[C@H]3CC[C@](C)(O3)[C@@H](C)O
InChI
1S/C41H72O9.Ca/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42;/h11,13,24-33,36-37,39,42-43,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47);/q;+2/p-2/b13-11+,34-24-;/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33+,36+,37-,39-,40+,41+;/m1./s1
WKRWUYKLUMMAKG-WYGBAUISSA-L
Descrizione generale
Inoltre, si tratta di un antibiotico a spettro ristretto efficace contro i batteri Gram-positivi, ottenuto in forma pura dai brodi di fermentazione dello Streptomyces conglobatus. L'eccezionale massimo di assorbimento UV a 300 nm e l'elevata affinità per gli ioni calcio la rendono unica tra gli antibiotici polieteri conosciuti.
Applicazioni
- per la coltura di cellule mononucleate da sangue periferico (PBMC) da sottoporre a valutazione immunologica
- per la coltura di oociti per l′attivazione partenogenetica
- per la coltura di sottoinsiemi di cellule T per la rivelazione di citochine intracellulari, per saggi di proliferazione con l′estere succinimmidico della carbossifluoresceina diacetato (CFSE) e per saggi di soppressione antigene-specifica
- per stimolare l′attivazione di cellule-T in varie cellule in combinazione con il forbolo 12-miristato 13-acetato (PMA)
- di capacitazione spermatica, per studiarne gli effetti sulla fertilizzazione in vitro e per incrementare l′efficacia dello sviluppo embrionale bovino
- per il controllo positivo della rivelazione di ioni Ca2+ intracellulari in cellule staminali di origine adiposa
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3