27920
Sodio creatina fosfato bibasico
≥98.0% (NT), powder
Sinonimo/i:
Creatinfosfato
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Sodio creatina fosfato bibasico, ≥98.0% (NT)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (NT)
Forma fisica
powder
Impurezze
≤0.6% free creatine
Solubilità
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(=N)NP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2Na.4H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
HUWYWJSJJDCZRQ-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
- for Golgi disassembly and reassembly assay
- to regenerate ATP for fluorescence imaging
- for the preparation of protein synthesis master mix
WGK 3