Documenti fondamentali
2380
Sigma-Aldrich
Creatine Phosphate disodium salt
≥97% (TLC), crystalline, mitocondrial energy storage, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Creatine Phosphate, Disodium Salt, Phosphocreatine, 2Na
Scegli un formato
5 G
CHF 128.00
25 G
CHF 334.00
CHF 128.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 128.00
25 G
CHF 334.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8N3O5P · 2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 128.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Creatine Phosphate, Disodium Salt, Creatine Phosphate, Disodium Salt, CAS 19333-65-4, is a high-energy phosphate compound that stores energy from mitochondria whenever sufficient amounts of ATP are present.
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 7340
Saggio
≥97% (TLC)
Stato
crystalline
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: 150 mg/mL
Anioni in tracce
phosphate (PO43-): ≤0.5% (Inorganic)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])(OC(=O)CN(C)\C(=N\[H])\N)O
InChI
1S/C4H10N3O5P/c1-7(4(5)6)2-3(8)12-13(9,10)11/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H2,9,10,11)/p-1
KPXOWQOQJKGYRN-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Creatine phosphate is a high-energy phosphate compound that stores energy from mitochondria whenever sufficient amounts of ATP are present. When ATP levels are low, energy from phosphocreatine is transferred to ADP molecules, which are quickly converted to ATP. It is often a component of ATP-generating systems.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Tokuda, H., et al. 1990. Eur. J. Biochem.192, 583.
Bessman, S.P., and Carpenter, C.L. 1985. Annu. Rev. Biochem.54, 831.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3