137257
MES
EMPROVE® EVOLVE
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Acido 2-(N-morfolino)etansolfonico, Acido 4-morfolin-etansolfonico
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EVOLVE
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
Endotoxin and microbial, tested
pH
5.5-6.7
Intervallo di pH utile
5.5-6.7
pKa
6.1
6.1
Compatibilità
suitable for manufacturing use
Attività estranea
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1