Vai a
M3058
MES
BioPerformance Certified, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
2-Morfolinoetansolfonato di sodio, acido 4-morfolinetansolfonico, sale sodico, Acido 2-(N-morfolino)etansolfonico, Acido 4-morfolin-etansolfonico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12NNaO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.22
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32129211
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
275-203-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3765682
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
form
crystalline powder
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
color
white
useful pH range
5.5-6.7
pKa 
6.1
solubility
water: 335.3 g/L at 20 °C
suitability
suitable for component for culture media, suitable for molecular biology
application(s)
advanced drug delivery
agriculture
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
foreign activity
DNase, NICKase, RNase, protease, none detected
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
General description
Il MES è uno dei tamponi cosiddetti “buoni” sviluppati per le applicazioni biologiche. Per preparare un tampone con acido libero MES è sufficiente titolare l′acido libero con idrossido di sodio al pH desiderato (pKa=±1). In alternativa, si possono mescolare volumi di soluzioni equimolari di acido libero MES e sodio MES per ottenere il pH desiderato. Sono reperibili in letteratura tabelle di miscelazione standard a partire da soluzioni madre per preparare un tampone a un dato pH.
L'acido 4-morfolinetansolfonico, sale sodico (MES) è un tampone zwitterionico molto usato nella ricerca scientifica per vie delle sue eccellenti proprietà. Può tamponare efficacemente le soluzioni nell'intervallo di pH di 5,5-6,5 con un valore di pKa pari a 6,1. Questo prodotto è dotato della certificazione BioPerformance e trova ampia applicazione come agente tampone negli esperimenti di biochimica e di biologia molecolare, perché contribuisce alla stabilizzazione del pH in svariate reazioni biologiche, come il Western blotting, le colture cellulari e l'elettroforesi.
Application
Il sale sodico MES è stato utilizzato come tampone di accoppiamento durante l′accoppiamento dei MAb sui sensori reattivi alle ammine. È stato inoltre utilizzato come componente del terreno di germinazione e del terreno di induzione dei germogli durante la rigenerazione di piante in vitro.
Il MES sale sodico è stato impiegato come tampone di accoppiamento per sensori reattivi alle ammine a pH 4,5 o pH 5,0 per facilitare l'accoppiamento di anticorpi monoclonali (MAb) ai sensori, negli studi di ibridazione con filamenti complementari legati a marcatori fluorescenti e nel lavaggio dei vetrini con microarray durante l'analisi su microarray[1], ed è stato usato anche per preparare una nuova serie di RNA-fosforamiditi compatibile con la fotolitografia in situ per generare oligonucleotidi di RNA su microarray.
Features and Benefits
  • Adatto per biologia molecolare e colture cellulari
  • Testato per l'assenza di endotossine e conta della carica microbica aerobica totale
  • Privo di DNasi, NICKasi, RNasi e proteasi
  • Efficacia tampone da pH 5,5-6,7 (25 °C) con pKa di 6,1 (25 °C)
Preparation Note
Il sodio MES è solubile in acqua e 25 g producono una soluzione chiara e incolore in 50 mL di acqua (circa 2,3 M). Il pH di una soluzione deve essere compreso tra 9 a 10 a seconda della concentrazione. Le soluzioni sono stabili per mesi a 2-8 °C. La sterilizzazione deve essere eseguita tramite filtrazione con filtri da 0,2 μm. Si sconsiglia il passaggio in autoclave. Se i tamponi devono essere privi di nucleasi, è preferibile trattare prima l′acqua e aggiungere successivamente i componenti solidi del tampone dopo il passaggio in autoclave. Se passate in autoclave, le soluzioni di MES si colorano di giallo (ma il pH non subisce variazioni misurabili). L′identità del prodotto di scomposizione giallo non è nota.
Other Notes
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
475894RES0114M-A7137257
MES BioPerformance Certified, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
M3058
MES
MES sodium salt ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 5.5-6.7
Millipore
475894
MES sodium salt
MES
SAFC
RES0114M-A7
MES
MES EMPROVE® EVOLVE
SAFC
137257
MES
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
400
form
crystalline powder
form
solid
form
powder
form
powder
application(s)
advanced drug delivery
agriculture
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage condition
dry at room temperature
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)