109886
2-Methoxyethyl acetate
reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
1-Acetoxy-2-methoxyethane, Ethylene glycol monomethyl ether acetate, Methyl Cellosolve® acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
0.34-6.3 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.402 (lit.)
P. eboll.
145 °C (lit.)
Punto di fusione
−65 °C (lit.)
Densità
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-5(6)8-4-3-7-2/h3-4H2,1-2H3
XLLIQLLCWZCATF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup