Documenti fondamentali
209139
Sigma-Aldrich
Argento nitrato
Silver nitrate
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
ACS reagent, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Sale d’argento dell’acido nitrico
Scegli un formato
25 G
CHF 216.00
100 G
CHF 681.00
500 G
CHF 2’530.00
CHF 216.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 216.00
100 G
CHF 681.00
500 G
CHF 2’530.00
About This Item
Formula condensata:
AgNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.87
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
CHF 216.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.8 (vs air)
Saggio
≥99.0%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: silver
Limpidezza della soluzione
passes test
Impurezze
Free acid, passes test
≤0.01% not HCl pptd.
Punto di fusione
212 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Cu: ≤2 ppm
Fe: ≤2 ppm
Pb: ≤0.001%
Stringa SMILE
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il nitrato d'argento, noto anche come sale d'argento(I) dell'acido nitrico, è un composto inorganico versatile, inodore, incolore o bianco ampiamente utilizzato come agente ossidante e cauterizzante grazie alle sue proprietà sclerosanti, disidratanti ed escarotiche. È comunemente usato come catalizzatore nell'ossidazione idrolitica degli organosilani, che porta alla produzione di idrogeno con un'alta resa e di organosilanoli. [1]
Applicazioni
Il nitrato d′argento può essere usato come catalizzatore:      
  • Per l′acilazione di Friedel-Crafts di derivati del benzene a sintetizzare i chetoni corrispondenti.[2]     
  • Nell′ossidazione idrolitica degli organosilani per produrre idrogeno[3].
Può essere usato per preparare alcuni catalizzatori acidi supportati da impiegare in trasformazioni organiche varie. Per esempio:      
  • Un catalizzatore a base di AgNO3–SiO2 è stato impiegato per condurre una spirociclizzazione con perdita di aromaticità.[4]      
  • Il catalizzatore Polianilina-AgNO3-PTSA (acido para-toluensolfonico) viene usato per sintetizzare β-ammino chetoni “anti” via reazione di Mannich a tre componenti tra aldeidi aromatiche, ammine aromatiche e cicloesanone[5].
L′AgNO3 è usato anche come sale precursore per la sintesi di nanoparticelle di argento.[6]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Argento nitrato meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.8-100.5%
Sigma-Aldrich
10220
Argento nitrato
Argento nitrato NIST® SRM® 978a
NIST978A
Argento nitrato
Argento nitrato tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
85229
Argento nitrato
A Novel Polyaniline-Silver Nitrate-p-Toluenesulfonic Acid Salt as Recyclable Catalyst in the Stereoselective Synthesis of ?-Amino Ketones:?One-Pot? Synthesis in Water Medium
Palaniappan S and Rajender B
Advanced Synthesis & Catalysis, 352(14-15), 2507-2514 (2010)
Convenient Method for the Friedel-Crafts Acylation of Benzene Derivatives Using Silver Nitrate as Catalyst
Rai KML, et al.
Synthetic Communications, 41(7), 953-955 (2011)
Catalytic hydrogen evolution from hydrolytic oxidation of organosilanes with silver nitrate catalyst
Teo AKL and Fan WY
Royal Society of Chemistry Advances, 4(71), 37645-37648 (2014)
Synthesis and electrical properties of uniform silver nanoparticles for electronic applications
Chen D, et al.
J. Mater. Sci., 44(4), 1076-1081 (2009)
Aimee K Clarke et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(44), 13798-13802 (2016-10-22)
Silica-supported AgNO3 (AgNO3 -SiO2 ) catalyzes the dearomatizing spirocyclization of alkyne-tethered aromatics far more effectively than the analogous unsupported reagent; in many cases, reactions which fail using unsupported AgNO3 proceed effectively with AgNO3 -SiO2 . Mechanistic studies indicate that this
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review