Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
M1028
Cloruro di magnesio
for molecular biology, 1.00 M±0.01 M
Sinonimo/i:
MgCl2, dichloromagnesium, magnesium chloride
Prodotti consigliati
Grado
Molecular Biology
for molecular biology
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile; 0.2 μm filtered
Stato
liquid
Concentrazione
1.00 M±0.01 M
tecniche
DNA sequencing: suitable
Impurezze
DNAse, none detected
NICKase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Solubilità
water: soluble
Densità
1.080 g/cm3
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Compatibilità
suitable for electrophoresis
suitable for molecular biology
applicazioni
cell analysis
Attività estranea
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
Stringa SMILE
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- per preparare il tampone per la lisi delle cellule in applicazioni di immunoprecipitazione[1]
- come integratore nel tampone Krebs-Henseleit nell′ambito di studi sulla dieta cronica ad alto contenuto di grassi nel topo adulto[2]
- per incorporare l′enzima mTGasi in idrogel tridimensionali macroporosi, nell′ambito di studi in vitro di differenziazione di osteociti e di reti cellulari interconnesse[3]
- per proteggere il fegato dal danno ossidativo[4]
- per preparare il terreno privo di siero per gli studi di elettrofisiologia sulle colture di sezioni di cervello di ratto.[5]
Caratteristiche e vantaggi
- Disponibile come soluzione pronta all′uso, per ridurre la necessità di tempi di preparazione.
- Metalli pesanti (come Pb): ≤5 ppm
- Esente da DNasi, RNasi, NICKasi and proteasi
Componenti
Altre note
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This procedure may be used for Mutanolysin products.
Measure hexokinase activity using a continuous spectrophotometric rate-determination assay at 340 nm, catalyzing D-hexose sugar phosphorylation using ATP.
Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?