Documenti fondamentali
Y0001537
Purified quillaia saponins
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
quillaia saponins
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Purified quillaia saponins EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Soyasaponin Bb phyproof® Reference Substance
PHL83545
Soyasaponin Bb
Digitonina ~50% (TLC)
Sigma-Aldrich
D5628
Digitonina
Escin ≥95%, powder
Sigma-Aldrich
E1378
Escin
Digitonina Used as non-ionic detergent
Sigma-Aldrich
D141
Digitonina
Vanillina ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
V1104
Vanillina