Documenti fondamentali
W440201
Sigma-Aldrich
3-Octyl butyrate
natural (US), ≥98%
Sinonimo/i:
Octan-3-yl butanoate
Scegli un formato
W440201-SAMPLE-K
CHF 53.40
100 G
CHF 107.00
1 KG
CHF 513.00
CHF 53.40
Spedizione prevista il10 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W440201-SAMPLE-K
CHF 53.40
100 G
CHF 107.00
1 KG
CHF 513.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H24O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.32
Numero FEMA:
4402
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Organolettico:
green; musty; citrus; fruity
Grado:
Kosher
natural (US)
agenzia:
meets purity specifications of JECFA
Allergene alimentare:
no known allergens
CHF 53.40
Spedizione prevista il10 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
Kosher
natural (US)
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; musty; citrus; fruity
Stringa SMILE
O(C(CCCCC)CC)C(=O)CCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-4-7-8-10-11(6-3)14-12(13)9-5-2/h11H,4-10H2,1-3H3
USSKZVIXWTWCGK-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)