75999
Atto 680 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥90% (HPLC)
≥90% (coupling of degree)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol (with trifluoroacetic acid)
Assorbanza UV
λ: 667-673 nm Amax
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C31H34N4O8S/c1-4-33-11-5-7-19-13-22-26(15-24(19)33)42-27-16-25-21(14-23(27)32-22)20(18-44(39,40)41)17-31(2,3)34(25)12-6-8-30(38)43-35-28(36)9-10-29(35)37/h13-17H,4-12,18H2,1-3H3
PVQYIKUDSQLKDA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3