S0930000
Sodium valproate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-propylpentanoic Acid Sodium
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sodium valproate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].CCCC(CCC)C([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M
Informazioni sul gene
human ... ALDH5A1(7915)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)