The molecular weight of this compound is 540.70 Daltons. This product is tested for solubility in DMSO. The minimum solubility specification is 25 mg/mL. A review of past lots reveals rates ranging from 40 - 46 mg/ml in DMSO. Please see the link below to access a sample or lot-specific Certificate of Analysis:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/sml1175#product-documentation
SML1175
Romidepsin
≥98% (HPLC), powder, histone deacetylase inhibitor
Sinonimo/i:
Cyclo[(2Z)-2-amino-2-butenoyl-L-valyl-(3S,4E)-3-hydroxy-7-mercapto-4-heptenoyl-D-valyl-D-cysteinyl] cyclic (35)-disulfide, Depsipeptide, FK228, FR901228, L-Valine, N-((3S,4E)-3-hydroxy-7-mercapto-1-oxo-4-heptenyl)-D-valyl-D-cysteinyl-(2Z)-2-amino-2-butenoxyl-, (4-1)-lactone, cyclic (1-2)-disulfide
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Romidepsin, ≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(N/C(C(N[C@@H](C(C)C)C(O[C@@]1([H])CC2=O)=O)=O)=C\C)[C@@H](CSSCC/C=C/1)NC([C@H](N2)C(C)C)=O
InChI
1S/C24H36N4O6S2/c1-6-16-21(30)28-20(14(4)5)24(33)34-15-9-7-8-10-35-36-12-17(22(31)25-16)26-23(32)19(13(2)3)27-18(29)11-15/h6-7,9,13-15,17,19-20H,8,10-12H2,1-5H3,(H,25,31)(H,26,32)(H,27,29)(H,28,30)/b9-7+,16-6-/t15-,17-,19-,20+/m1/s1
OHRURASPPZQGQM-GCCNXGTGSA-N
Informazioni sul gene
human ... HDAC1(3065) , HDAC10(83933) , HDAC11(79885) , HDAC2(3066) , HDAC3(8841) , HDAC4(9759) , HDAC5(10014) , HDAC6(10013) , HDAC7(51564) , HDAC8(55869) , HDAC9(9734)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
How much volume of the solvent do I have to resuspend in it? To get the stock concentration of what? Also what is the molecular weight of the same?
1 answer-