P1609000
Phytomenadione
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Vitamin K1, 2-Methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone, 3-Phytylmenadione, Phylloquinone, Vitamin K1(20)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
EP
Famiglia di API
phytomenadione
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.527 (lit.)
Punto di fusione
−20 °C (lit.)
Densità
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1=CC=CC=C21)C(C)=C(C/C=C(CCC[C@@H](CCC[C@H](C)CCCC(C)C)C)\C)C2=O
InChI
1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1
MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
Descrizione generale
Phytomenadione is a methyl napthoquinone derivative, and a naturally occurring fat soluble vitamin K1. It plays a key role in the maintenance of normal blood clotting mechanism and also in the prevention of hemorrhagic disease in newborns.[1][2]
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)