Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H46O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
466.70
MDL number:
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-022-9
NACRES:
NA.28
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
(Liquid or Viscous Liquid)
color
colorless to green-yellow, colorless to green, colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C2(C/C=C(C)/CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)C(O2)(C)C(C3=CC=CC=C31)=O
InChI
1S/C31H46O3/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-31-29(33)27-19-8-7-18-26(27)28(32)30(31,6)34-31/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+
InChI key
KUTXFBIHPWIDJQ-LKUDQCMESA-N
Biochem/physiol Actions
Vitamin K1 2,3-epoxide is a vitamin K derivative. It is a fat soluble vitamin produced by plants. Vitamin K is essential for blood coagulation. Vitamin K is rarely deficient in a human diet since it is continually recycled in our cells. Vitamin K 2,3-epoxide acts as a substrate for vitamin K 2,3-epoxide reductase (VKOR) complex. Elevated levels of serum vitamin K epoxide in patients is associated with familial multiple coagulation factor deficiency.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay ≥99% | assay ≥98% (HPLC) |
| form (Liquid or Viscous Liquid) | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| color colorless to green-yellow, colorless to yellow | color - | color white | color white to light brown |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?