Documenti
L7759
Sigma-Aldrich
Lectina da Arachis hypogaea (arachide)
peroxidase conjugate, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Agglutinina dell’arachide, PNA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Origine biologica
Arachis hypogaea (peanut)
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma fisica
lyophilized powder
peroxidase activity
≥20 units/mg protein
tecniche
western blot: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Protocollo generale per metodica Western blot:
  • Dimensioni del campione di glicoproteine: 500 ng
  • Concentrazione di lectina: 0,1 µg/ml
  1. Caricare i campioni con 500 ng di glicoproteina per corsia.
  2. Eseguire la SDS page su gel Bis-Tris 4-20%.
  3. Trasferire il gel su una membrana in PVDF.
  4. Bloccare la membrana per 1 ora a temperatura ambiente con tampone RIPA (R0278 Sigma).
  5. Incubare la lectina HRP a 0,1 µg/ml con tampone RIPA per 2 ore a temperatura ambiente.
  6. Lavare la membrana 5 x 5 minuti con 25 ml di tampone RIPA.
  7. Eseguire il rilevamento utilizzando il substrato chemiluminescente (CPS1-120).
Azioni biochim/fisiol
La PNA non fa agglutinare gli eritrociti umani normali, ma fa agglutinare fortemente gli eritrociti trattati con la neuraminidasi. La PNA esercita una potente attività anti-T analogamente all′anticorpo anti-T nei sieri umani. La lectina può essere utilizzata per distinguere i sottoinsiemi di linfociti umani.
Definizione di unità
Un′unità forma 1 mg di purpurogallina in 20 secondi da pirogallolo a pH 6,0 e 20 °C.
Stato fisico
Contiene citrato di sodio
Nota sulla preparazione
Preparato a partire dalla perossidasi (P8375) utilizzando una modifica di un metodo pubblicato, che favorisce i coniugati a basso peso molecolare. Ripurificato dopo la coniugazione mediante cromatografia per affinità.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Matthew R Kudelka et al.
Nature methods, 13(1), 81-86 (2015-12-01)
Protein O-glycosylation has key roles in many biological processes, but the repertoire of O-glycans synthesized by cells is difficult to determine. Here we describe an approach termed Cellular O-Glycome Reporter/Amplification (CORA), a sensitive method used to amplify and profile mucin-type
Timothy J Powell et al.
The Journal of general virology, 100(3), 431-445 (2019-02-05)
A non-replicating form of pseudotyped influenza virus, inactivated by suppression of the haemagglutinin signal sequence (S-FLU), can act as a broadly protective vaccine. S-FLU can infect for a single round only, and induces heterotypic protection predominantly through activation of cross-reactive
Anna Iervolino et al.
PloS one, 10(3), e0119142-e0119142 (2015-03-24)
Dicer is a crucial enzyme for the maturation of miRNAs. Mutations in the Dicer gene are highly associated with Pleuro Pulmonary Blastoma-Family Dysplasia Syndrome (PPB-FDS, OMIM 601200), recently proposed to be renamed Dicer syndrome. Aside from the pulmonary phenotype (blastoma)
Ting-Hsuan Chen et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2248, 139-153 (2020-11-14)
Virus-like particle (VLP) technology is an alternative platform for developing vaccines to combat seasonal and pandemic influenza. Influenza VLPs are non-infectious nanoparticles that can elicit effective vaccine immunogenicity in hosts. B-cell-activating factor (BAFF, or BLyS) and a proliferation-inducing ligand (APRIL)
Ritva Rice et al.
Scientific reports, 7(1), 12063-12063 (2017-09-25)
Ectothermal reptiles have internal pigmentation, which is not seen in endothermal birds and mammals. Here we show that the development of the dorsal neural tube-derived melanoblasts in turtle Trachemys scripta is regulated by similar mechanisms as in other amniotes, but