798665
L-(+)-Tartaric acid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.5%
Sinonimo/i:
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.18 (vs air)
Nome Commerciale
Redi-Dri™
Saggio
≥99.5%
Stato
crystalline powder
crystals
Attività ottica
[α]20/D +12.4°, c = 20 in H2O
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Temp. autoaccensione
797 °F
Qualità
free-flowing
Impurezze
≤0.002% S compounds
≤0.005% insolubles
Residuo alla calcinazione
≤0.02%
Punto di fusione
170-172 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 150 g/L at 25 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Stringa SMILE
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.