16018
Fenolo
≥96.0% (calc. on dry substance, T)
Sinonimo/i:
Idrossibenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.24 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥96.0% (calc. on dry substance, T)
88.0-92.0% (alkalimetric)
Stato
solid
viscous liquid
Temp. autoaccensione
1319 °F
Limite di esplosione
8.6 %
Impurezze
≤0.0003% heavy metals (as Pb)
≤0.03% non-volatile matter
8-11% water (Karl Fischer)
P. ebollizione
182 °C (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Densità
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤1 mg/kg
Compatibilità
corresponds for identity
Stringa SMILE
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRA1(2554)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
The article number 16018-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 16018-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?