Documenti fondamentali
W322318
Sigma-Aldrich
Fenolo
≥99%
Sinonimo/i:
Idrossibenzene
About This Item
Formula condensata:
C6H5OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.11
Numero FEMA:
3223
Beilstein:
969616
Numero CE:
N° CoE:
11811
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
4.041
NACRES:
NA.21
Organolettico:
phenolic
Grado:
Halal
Kosher
Origine biologica:
synthetic
agenzia:
meets purity specifications of JECFA
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Densità del vapore
3.24 (vs air)
Tensione di vapore
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Stato
crystalline powder
Temp. autoaccensione
1319 °F
può contenere
≤0.15% hypophosphorous acid as additive
Limite di esplosione
8.6 %
P. ebollizione
182 °C (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Densità
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
phenolic
Stringa SMILE
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRA1(2554)
Applicazioni
  • Revealing mechanism of phenolic-amine reaction to form humus in compost based on high-resolution liquid chromatography mass spectrometry and spectroscopy.: This study delves into the complex reactions between phenolic compounds and amines during compost formation, shedding light on the molecular pathways that lead to humus production, crucial for soil fertility and carbon sequestration (Zhou et al., 2024).
  • Unlocking the potential of phenolated kraft lignin as a versatile feed additive.: This paper explores the utilization of phenolated kraft lignin as a feed additive, examining its benefits in animal nutrition and its role in sustainable agricultural practices (Li et al., 2024).
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Fenolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1047
Fenolo
Fenolo contains hypophosphorous as stabilizer, loose crystals, ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
242322
Fenolo
Fenolo puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (GC)
Sigma-Aldrich
16017
Fenolo
Fenolo GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00206
Fenolo
Fenolo ≥89.0%
Sigma-Aldrich
P9346
Fenolo
Fenolo BioUltra, for molecular biology, TE-saturated, ~73% (T)
Sigma-Aldrich
77607
Fenolo
Fenolo PESTANAL®, analytical standard
Supelco
35952
Fenolo
Fenolo United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1524806
Fenolo
Fenolo EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JP, USP
SAFC
1.00201
Fenolo
Thitiporn Anunthawan et al.
Biochimica et biophysica acta, 1848(6), 1352-1358 (2015-03-15)
We investigated the mechanisms of two tryptophan-rich antibacterial peptides (KT2 and RT2) obtained in a previous optimization screen for increased killing of both Gram-negative and Gram-positive bacteria pathogens. At their minimal inhibitory concentrations (MICs), these peptides completely killed cells of
Rita A Busuttil et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(10), 2761-2772 (2014-03-25)
Gene-expression profiling has revolutionized the way we think about cancer and confers the ability to observe the synchronous expression of thousands of genes. The use of putative genome-level expression profiles has allowed biologists to observe the complex interactions of genes
Mark J Lee et al.
PLoS pathogens, 11(10), e1005187-e1005187 (2015-10-23)
Of the over 250 Aspergillus species, Aspergillus fumigatus accounts for up to 80% of invasive human infections. A. fumigatus produces galactosaminogalactan (GAG), an exopolysaccharide composed of galactose and N-acetyl-galactosamine (GalNAc) that mediates adherence and is required for full virulence. Less
Saori Tomita et al.
Nature communications, 6, 6966-6966 (2015-04-30)
Estrogen receptor-α (ER)-positive breast cancer cells undergo hormone-independent proliferation after deprivation of oestrogen, leading to endocrine therapy resistance. Up-regulation of the ER gene (ESR1) is critical for this process, but the underlying mechanisms remain unclear. Here we show that the
Souhaila Bouatra et al.
PloS one, 8(9), e73076-e73076 (2013-09-12)
Urine has long been a "favored" biofluid among metabolomics researchers. It is sterile, easy-to-obtain in large volumes, largely free from interfering proteins or lipids and chemically complex. However, this chemical complexity has also made urine a particularly difficult substrate to