Documenti fondamentali
8.41124
Sigma-Aldrich
Methylenediphosphonic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Methylenediphosphonic acid, Methanediphosphonic acid, Medronic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 114.00
CHF 114.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 114.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH6O6P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
217-851-0
NACRES:
NA.22
CHF 114.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (acidimetric)
Stato
powder
Punto di fusione
200-205 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])C[P](=O)(O)O
InChI
1S/CH6O6P2.2Na/c2-8(3,4)1-9(5,6)7;;/h1H2,(H2,2,3,4)(H2,5,6,7);;/q;2*+1/p-2
RXSYPQBNTPQOTQ-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 198 °C
Melting range (upper value): ≤ 204 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3