Y0001106
Medronic acid impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Tetraisopropyl methylenediphosphonate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
medronic acid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. ebollizione
155 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)OP(=O)(CP(=O)(OC(C)C)OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C13H30O6P2/c1-10(2)16-20(14,17-11(3)4)9-21(15,18-12(5)6)19-13(7)8/h10-13H,9H2,1-8H3
ODTQUKVFOLFLIQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
160 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)