M9508
Methylenediphosphonic acid
≥99%
Sinonimo/i:
MDP, Medronic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
197-199 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OP(O)(=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/CH6O6P2/c2-8(3,4)1-9(5,6)7/h1H2,(H2,2,3,4)(H2,5,6,7)
MBKDYNNUVRNNRF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Mesoporous aluminum organophosphonate in the presence of alkyltrimethylammonium as a surfactant.
- Tetraester of methylenediphosphonic acids which are used as metal ion extractants for actinides in all oxidation states.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges