H0755000
L-istidina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Acido L-α-amino-β-(4-imidazolil)propionico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
histidine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
254 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)