Documenti
904511
Sigma-Aldrich
L-Histidine-15N3 hydrochloride monohydrate
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H915N3O2HClH2O
Peso molecolare:
212.61
Codice UNSPSC:
12352101
Purezza isotopica
≥98 atom % 15N
Saggio
≥98% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
OC([C@@H]([15NH2])CC1=C[15NH]C=[15N]1)=O.Cl
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3