H7625
D-Histidine monohydrochloride monohydrate
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
D-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid monohydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
product name
D-Histidine monohydrochloride monohydrate, ≥98% (TLC)
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Colore
white
Punto di fusione
254 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
O.Cl.N[C@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m1../s1
CMXXUDSWGMGYLZ-ZJIMSODOSA-N
Informazioni sul gene
human ... HRH1(3269)
mouse ... HRH1(15465)
rat ... HRH1(24448)
WGK 3