PHR8935
(20S)-20-Hydroxypregn-4-en-3-one
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
4-Pregnen-20α-ol-3-one, 20a-Dihydroprogesterone, 20a-Hydroxyprogesterone, Progesterone Impurity B (Ph. Eur.), 20α-Hydroxy-4-pregnen-3-one, 20α-Hydroxyprogesterone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Famiglia di API
progesterone
Forma fisica
solid
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Stringa SMILE
C[C@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12-13,16-19,22H,4-11H2,1-3H3/t13-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
RWBRUCCWZPSBFC-RXRZZTMXSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)