Documenti fondamentali
63961
Supelco
Triethylamine hydrochloride
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (AT)
Scegli un formato
50 G
CHF 123.00
CHF 123.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
CHF 123.00
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)3N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.65
Beilstein:
3906409
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
CHF 123.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.0-101.0% (AT)
Stato
solid
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤1.0% water
Punto di fusione
256-259 °C
261 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
λ
in H2O (3 g in 30 mL)
Assorbanza UV
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 230 nm Amax: ≤0.04
λ: 250 nm Amax: ≤0.03
λ: 260 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
Stringa SMILE
Cl.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;/h4-6H2,1-3H3;1H
ILWRPSCZWQJDMK-UHFFFAOYSA-N
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)