Documenti fondamentali
81101
Supelco
Trietilammina
suitable for HPLC, LiChropur, ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
N,N-dietiletanammina
Scegli un formato
2 ML
CHF 58.40
10 X 2 ML
CHF 455.00
CHF 58.40
Spedizione prevista il21 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 ML
CHF 58.40
10 X 2 ML
CHF 455.00
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.19
Beilstein:
605283
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NB.21
CHF 58.40
Spedizione prevista il21 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
51.75 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
LiChropur
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
593 °F
Limite di esplosione
8 %
tecniche
HPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
P. ebollizione
88.8 °C (lit.)
Punto di fusione
−115 °C (lit.)
Densità
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.2 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Assorbimento
cut-off at 250.0-280.0 nm
Stringa SMILE
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Triethylamine may be used as a mobile phase in:
  • High-performance liquid chromatography (HPLC) determination of levofloxacin in soft tissue, bone, bile and serum.[1]
  • HPLC determination of phospho- and sphingo-lipids in dairy products.[2]
  • HPLC determination of amoxicillin in premixes.[3]
Confezionamento
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Analysis of phospho-and sphingolipids in dairy products by a new HPLC method
Rombaut R, et al.
Journal of Dairy Science, 88(2), 482-488 (2005)
An HPLC assay and a microbiological assay to determine levofloxacin in soft tissue, bone, bile and serum
Bottcher S, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 25(2), 197-203 (2001)
Rapid determination of amoxicillin in premixes by HPLC
Dousa M and Hosmanova R
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 37(2), 373-377 (2005)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf