Documenti
5.43804
Supelco
Acido formico 98-100%
for HPLC LiChropur
Sinonimo/i:
Acido formico
About This Item
Formula condensata:
HCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.03
Beilstein:
1209246
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
Numero indice EU:
200-579-1
NACRES:
NB.21
agenzia
suitable for DIN 38407-42
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Livello qualitativo
Conformità normativa
suitable for FDA C-010.02
Densità del vapore
1.6 (vs air)
Tensione di vapore
44.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98% (alkalimetric)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
1004 °F
Limite di esplosione
12-38 % (v/v)
57 %
tecniche
HPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. eboll.
100-101 °C (lit.)
101 °C/1013 hPa
Punto di fusione
8.2-8.4 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 49.5 °C
Densità
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.05 ppm
Ca: ≤0.20 ppm
Cu: ≤0.020 ppm
Fe: ≤2.0 ppm
K: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.50 ppm
Na: ≤0.50 ppm
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
L′acido formico al 98 - 100% è stato utilizzato come componente della fase mobile in un metodo HPLC–UV per la separazione di sei acidi organici: malico, tartarico, citrico, acetico, lattico e succinico.
Applicazioni
L′acido formico al 98–100% può essere utilizzato come additivodella fase mobile in studi comparativi con rivelatorea serie di diodi (DAD).
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur, ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
121.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
49.5 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Acido formico for synthesis
Sigma-Aldrich
8.22254
Acido formico
Acido formico ≥95%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W248703
Acido formico
Acido formico ACS reagent, ≥88%
Sigma-Aldrich
399388
Acido formico
Formic acid 89-91% for analysis EMSURE® ACS
Supelco
1.00253
Formic acid 89-91%
Acido acetico for HPLC LiChropur™
Supelco
5.43808
Acido acetico
HPLC analysis of organic acids using a novel stationary phase
de Quiros, et al.
Talanta, 78(2), 643-646 (2009)
Rapid determination of key impurities in high purity bisphenol A with reversed phase separation and triple quadrupole mass spectrometry
Kramer A, et al.},
Journal of Chromatography A, 1677, 463293-463293 (2022)
Articoli
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.