Documenti fondamentali
5.43835
Supelco
Ammonium hydrogen carbonate
for HPLC LiChropur
Sinonimo/i:
Ammonium hydrogen carbonate, Ammonium bicarbonate, Ammonium carbonate
About This Item
Formula condensata:
(NH4)HCO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
79.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Numero indice EU:
213-911-5
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
67 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
solid
pH
8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
106 °C
Solubilità
220 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Zn+2].[Zn+2].N.N.[O-]C(=O)[O-].[O-]C(=O)[O-].OC(=O)O
InChI
1S/3CH2O3.2H3N.2Zn/c3*2-1(3)4;;;;/h3*(H2,2,3,4);2*1H3;;/q;;;;;2*+2/p-4
QOPSSYZLVIENBR-UHFFFAOYSA-J
Descrizione generale
Ammonium hydrogen carbonate is used in HPLCanalysis as a mobile phase component. It is a volatile buffer salt that canprovide pH control and buffering capacity in HPLC separations.[1]
Applicazioni
  • Aluminon: Its Limited Application as a Reagent for the Detection of Aluminum Species: This research explores the application limitations of Aurin tricarboxylic acid ammonium salt as a reagent in detecting aluminum species, providing critical insights into its specificity and interaction with metal ions (Clark RA, Krueger GL, 1985).
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Suppression effects of carbonate on the interaction between stainless steel and phosphate groups of phosphate compounds in high-performance liquid chromatography and electrospray ionization mass spectrometry
Asakawa Y, et al.
Journal of Chromatography A, 1198, 80-86 (2008)