T0886
Trietilammina
≥99%
Sinonimo/i:
TEA, N,N-dietiletanammina
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
51.75 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
593 °F
Durata
3 yr
Limite di esplosione
8 %
Impurezze
≤0.5% water (Karl Fischer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
P. eboll.
88.8 °C (lit.)
Punto di fusione
−115 °C (lit.)
Densità
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- come donatore di idrogeno per la polimerizzazione di vari monomeri
- per catalizzare la silanizzazione
- nella sintesi dell′eterodimero Cy3-Alexa647
- nella sintesi della cartilagine decellularizzata solubilizzata metacrilata
Azioni biochim/fisiol
Comunemente ordinati con questo prodotto
Guanti suggeriti per la protezione dagli schizzi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?