Documenti
56982
Supelco
Potassio ftalato monobasico
suitable for HPLC, LiChropur, 99.5-100.5% (HPLC)
Sinonimo/i:
Acido ftalico, KHP, Potassio biftalato, Potassio idrogeno ftalato
About This Item
Formula condensata:
HOOCC6H4COOK
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.22
Beilstein:
3637128
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
Saggio
99.5-100.5% (HPLC)
Forma fisica
solid
Qualità
LiChropur
tecniche
HPLC: suitable
Perdita
≤0.5% loss on drying
pH
3.0-5.0
Punto di fusione
295-300 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 10 applications on large gels, clear, colorless (hot)
λ
10 % in H2O (hot)
Assorbanza UV
λ: 330 nm Amax: ≤0.05
λ: 340 nm Amax: ≤0.03
λ: 350 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
Stringa SMILE
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3