90350
Triethylamine hydrochloride
≥99.0% (AT)
Sinonimo/i:
N,N-Diethylethanamine hydrochloride, Triethylamine monohydrochloride, Triethylammonium chloride
Saggio
≥99.0% (AT)
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
261 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble 1 g/10 mL
Stringa SMILE
Cl.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;/h4-6H2,1-3H3;1H
ILWRPSCZWQJDMK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1