Vai a
1043003
USP
Acido ascorbico
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Acido L-ascorbico, Acido L-treoascorbico, Fattore antiscorbuto, Vitamina C
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 526.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H8O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.12
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-066-2
Beilstein/REAXYS Number:
84272
MDL number:
eCl@ss:
25140904
CHF 526.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ascorbic acid
form
solid
manufacturer/tradename
USP
technique(s)
HPLC: suitable
mp
190-194 °C (dec.)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Ascorbic acid, commonly known as vitamin C, is a water-soluble vitamin with antioxidant properties. In pharmaceutical and food industries, ascorbic acid is used as an antioxidant to prevent oxidation and spoilage. The USP Ascorbic Acid standard ensures the quality and potency of ascorbic acid in various formulations.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Application
Acido ascorbico standard di riferimento USP, per uso in test e saggi di qualità specificati secondo quanto dettagliato nei relativi compendi USP. Da utilizzare anche con monografie USP, quali:
  • Acido ascorbico compresse
  • Acido ascorbico iniezione
  • Acido ascorbico gel masticabili
  • Acido ascorbico soluzione orale galenica
  • Ascorbato di sodio
  • Ascorbato di calcio
Analysis Note
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.
Other Notes
Si possono applicare restrizioni alle vendite.
This product is part of USP Biologics Program.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR1008BP461A1300000
Acido ascorbico United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1043003
Acido ascorbico
Acido L-ascorbico Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1008
Acido L-ascorbico
Acido L-ascorbico British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP461
Acido L-ascorbico
Acido L-ascorbico European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A1300000
Acido L-ascorbico
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
USP
agency
traceable to Ph. Eur. A1300000, traceable to USP 1043003
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido ascorbico
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf