31579
Androsterone
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
3α-Hydroxy-5α-androstan-17-one, 5α-Androstan-3α-ol-17-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
181-184 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CCC(=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
QGXBDMJGAMFCBF-HLUDHZFRSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
I sistemi Milli-Q® per la produzione di acqua ultrapura erogano acqua esente da contaminanti organici, tra cui anche gli ormoni presenti nell’acqua di rete dei laboratori, rendendola idonea per le analisi LC-MS/MS più sensibili.
Milli-Q® ultrapure water systems deliver water free of organic contaminants , including hormones present in a lab's tap water, making it suitable for the most sensitive LC-MS/MS analyses.