Vai a
E3375
trans-Androsterone
synthetic (organic), ≥98% (HPLC), testosterone metabolite, powder
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-5α-androstan-17-one, 3β-Hydroxyetioallocholan-17-one, 5α-Androstan-3β-ol-17-one, Epi-androsterone, Isoandrosterone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H30O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
207-563-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1884007
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
trans-Androsterone,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CCC(=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
InChI key
QGXBDMJGAMFCBF-LUJOEAJASA-N
Gene Information
human ... HSD17B3(3293)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E5126A7883A2480
description
-
description
-
description
-
description
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless
solubility
ethanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMSO: soluble 14 mg/mL at ≤60 °C, H2O: insoluble
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)