Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 326.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 640.00 |
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1110.00 CHF 943.50 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
5α-Androst-16-en-3-one,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
140-145 °C (lit.)
solubility
dichloromethane: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@]4(C)C=CC[C@@]34[H])[C@@]1(C)CCC(=O)C2
InChI
1S/C19H28O/c1-18-9-3-4-16(18)15-6-5-13-12-14(20)7-11-19(13,2)17(15)8-10-18/h3,9,13,15-17H,4-8,10-12H2,1-2H3/t13-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI key
HFVMLYAGWXSTQI-QYXZOKGRSA-N
General description
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥98 atom % D, ≥98% (CP) | description - | description - |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (CP) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility dichloromethane: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility ethanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless | solubility chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in ambient | shipped in ambient |
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - ED ENV 1 - ED HH 1 - Lact. - Repr. 1A
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?