Vai a
10300
5α-Androstan-17β-ol-3-one
synthetic, ≥99.0% (TLC), Testosterone metabolite, powder
Sinonimo/i:
17β-Hydroxy-5α-androstan-3-one, 4,5α-Dihydrotestosterone, Androstanolone, Stanolone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 53.30
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 249.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H30O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
208-307-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2056371
Assay:
≥99.0% (TLC)
Form:
powder
CHF 53.30
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
5α-Androstan-17β-ol-3-one, purum, ≥99.0% (TLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
sterility
non-sterile
grade
purum
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +33±1°, c = 1% in ethanol
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
178-183 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CCC(=O)C2
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI key
NVKAWKQGWWIWPM-ABEVXSGRSA-N
Other Notes
Sales restrictions may apply
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
86500E3375T8390
Testosterone purum, ≥99.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
86500
Testosterone
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.00% (TLC)
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5α-Androstan-17β-ol-3-one
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. 細胞培養に使用できますか?その際の使用は培地に直接粉末で添加するのでよいのでしょうか。
    1 answer
    1. This product has not been sterilized, and it is not recommended to add non-sterile powder directly to cell culture medium due to the risk of introducing contaminants. It is highly recommended to filter-sterilize the reconstituted solution of this product before applying it to cell culture.