Documenti fondamentali
252805
Sigma-Aldrich
DHEA
≥97% (HPLC), powder, GABAA receptor negative modulator, Calbiochem®
Sinonimo/i:
DHEA, Dehydro- epi-androsterone, Dehydroisoandrosterone, Prasterone, 3-Hydroxyandrost-5-en-17-one
Scegli un formato
10 G
CHF 194.00
CHF 194.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 194.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H28O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.77
CHF 194.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
DHEA, Major secretory steroidal product of the adrenal gland.
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 2871
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white
Solubilità
ethanol: 20 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@](CC3)(C(=O)CC4)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
FMGSKLZLMKYGDP-USOAJAOKSA-N
Descrizione generale
Major secretory steroidal product of the adrenal gland. DHEA and its sulfated metabolite, DHEA-S, are negative modulators of GABAA receptors.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
Negative modulators of GABAA receptors
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Hansen, S.L., et al. 1999. Mol. Pharmacol. 55, 489.
Imamura, M., and Prasad, C. 1998. Biochem. Biophys. Res. Commun.243, 771.
Majewska, M.D., et al. 1990. Brain Res.526, 143.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Questions
  1. After reconstitution, what is the recommended storage conditions and length?
    1 answer
    1. The stability of this product after reconstitution has not been determined internally. Other sources do not recommend storing the aqueous solution for more than one day.