262722
Niobium
powder, <45 μm, 99.8% trace metals basis
Sinonimo/i:
Columbium
Saggio
99.8% trace metals basis
Stato
powder
Resistività
13-16 μΩ-cm, 20°C
Dimensione particelle
<45 μm
P. ebollizione
4742 °C (lit.)
Punto di fusione
2468 °C (lit.)
Densità
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Nb]
InChI
1S/Nb
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.