34943
Dimetil solfossido
puriss. p.a., dried, ≤0.02% water
Sinonimo/i:
DMSO
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.7 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.42 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
573 °F
Qualità
dried
Limite di esplosione
42 %, 63 °F
Impurezze
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.001% free acid (as H2SO4)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.02% water
≤0.03% water (Karl Fischer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. ebollizione
189 °C (lit.)
Punto di fusione
16-19 °C (lit.)
Densità
1.10 g/mL (lit.)
Cationi in tracce
Fe: ≤1 mg/kg
Stringa SMILE
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenza
Altre note
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?