Documenti
11093274910
Roche
Frammenti Fab anti-digossigenina-AP
from sheep
Sinonimo/i:
anti-digossigenina, digossigenina
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
sheep
Livello qualitativo
Coniugato
alkaline phosphatase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
solution
Confezionamento
pkg of 200 μL (150 U)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Isotipo
IgG
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
La digossigenina è un aptene usato nella marcatura e nella rilevazione degli acidi nucleici. Questo prodotto contiene frammenti Fab di anticorpi policlonali anti-digossigenina, coniugati con fosfatasi alcalina. I frammenti Fab anti-digossigenina-AP sono utili per la rilevazione di composti marcati con digossigenina.
Specificità
L'anticorpo policlonale di pecora è specifico per digossigenina e digossina e non mostra reattività crociata con altri steroidi, come estrogeni e androgeni umani.
Inattivazione termica:
Applicazioni
Utilizzare i frammenti Fab anti-digossigenina-AP per la rilevazione di composti marcati con digossigenina nelle seguenti applicazioni:
  • array di cDNA
  • ibridazione di placche/colonie
  • dot blot
  • ELISA
  • saggio di spostamento della mobilità elettroforetica (gel shift)
  • immunoistocitochimica
  • ibridazione in situ
  • blot per il sequenziamento non radioattivo del DNA
  • northern blot
  • saggio di protezione dalla RNasi
  • southern blot
  • western blot
  • Ibridazione in situ fluorescente
  • ibridazione in situ su sezioni e su embrioni interi (whole mount)
  • saggio di spostamento della mobilità elettroforetica (gel shift)
Nota sulla preparazione
Dopo l'immunizzazione con digossigenina, le IgG di pecora sono state purificate mediante cromatografia a scambio ionico e le IgG specifiche sono state isolate mediante immunoadsorbimento. I frammenti Fab ottenuti dalla digestione con papaina sono stati purificati mediante gel filtrazione, coniugati con la marcatura specifica e stabilizzati in tampone.
Concentrazione di lavoro: la concentrazione di lavoro del coniugato dipenderà dall'applicazione a cui è destinato e dal substrato. Come linee guida, usare le concentrazioni indicate qui di seguito:
  • dot blot: 150 mU/mL
  • ELISA: 150-300 mU/mL
  • immunoistocitochimica: 250-500 mU/mL
  • Ibridazione in situ: 1,5-7,5 U/mL
  • Southern blot: 150 mU/mL
  • Western blot: 250-500 mU/mL
Soluzione di lavoro: Northern blot, Southern blot
100 mM acido maleico, 150 mM NaCl, pH 7,5.
western blot
50 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 7,5
Altre applicazioni:
100 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 7,5
Per ridurre il legame aspecifico è possibile utilizzare il reagente bloccante all'1% (p/v), o il siero di vitello fetale inattivato al calore 1-5% (v/v) oppure normale siero di pecora.
Condizioni di stoccaggio (soluzione di lavoro): il coniugato diluito è stabile a 2-8 °C per 12 ore.
Preparare fresco ogni volta!
Risultati analitici
  • Reattività crociata con digitossina e digitossigenina: <1%
  • Nessuna reattività crociata con altri steroidi estrogeni o androgeni umani, ad es. estradiolo o testosterone
  • Reattività crociata con digossina: non nota
  • Il coniugato non forma alcun legame con se stesso
  • Normalmente una molecola di coniugato, sebbene presenti due possibili siti di legame per la digossigenina, lega una sola molecola di digossigenina
  • Non è previsto alcun legame aspecifico con l'RNA
Altre note
Esclusivamente per ricerche di life science. Non usare a scopo diagnostico.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Visita l’Archivio dei documenti
Exorhodopsin and melanopsin systems in the pineal complex and brain at early developmental stages of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus).
Eilertsen M, et al.
The Journal of Comparative Neurology, 522(18), 4003-4022 (2014)
Use of In Situ Hybridization to Examine Gene Expression in the Embryonic, Neonatal, and Adult Urogenital System.
Rumballe B A, et al.
Kidney Development: Methods and Protocols, 223-239 (2012)
The digoxigenin (DIG) system for non-radioactive labelling and detection of nucleic acids-an overview.
<BIG>Holtke HJ, et al.</BIG>
Cellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France), 41, 883-905 (1995)
Tara C Carlisle et al.
The Journal of comparative neurology, 522(4), 861-875 (2013-08-14)
Electrical synapses are expressed prominently in the developing and mature nervous systems. Unlike chemical synapses, little is known about the developmental role of electrical synapses, reflecting the limitations imposed by the lack of selective pharmacological blockers. At a molecular level
Jer-Cherng Chang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(32), 13371-13376 (2009-08-12)
A signature of eclosion hormone (EH) action in insect ecdysis is elevation of cGMP in Inka cells, leading to massive release of ecdysis triggering hormone (ETH) and ecdysis initiation. Although this aspect of EH-induced signal transduction is well known, the
Articoli
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.