12041677001
Roche
CDP-Star®, ready-to-use
>98%, solution, suitable for dot blot, suitable for Northern blotting, suitable for Southern blotting
Scegli un formato
CHF 645.00
Spedizione prevista il18 marzo 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 645.00
Spedizione prevista il18 marzo 2025
Prodotti consigliati
Descrizione
Disodium 2-chloro-5-(4-methoxyspiro {1,2-dioxetane-3,2′-(5′-chloro)tricyclo[3.3.1.13,7 ]decan}-4-yl)-1-phenyl phosphate
Livello qualitativo
Saggio
>98%
Stato
solution
Confezionamento
bottle of 2 × 50 mL ([0.25 mM])
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
dot blot: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Pubblicazione
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
0.25 mM solution (0.124 mg/ml), ready-to-use, colorless solution
- Save time with a fast, ultra-sensitive substrate.
- Easily strip and reprobe membranes.
- Take multiple exposures of up to two days for each experiment.
Nota sulla preparazione
Maleic Acid Buffer: 15 to 25 °C, stable
Detection Buffer: 15 to 25 °C, stable
Blocking Solution: always prepare freshly
Antibody Solution: 2 to 8 °C
Altre note
- First exposure to X-ray film should be 5-15 minutes. Examine film and then determine other exposure times based on initial result.
- No preincubation step required.
- Apply substrate quickly to avoid gray shadows from substrate drops and drying of membrane (leads to uneven, high background).
- Do not use plastic wrap to cover blot; use hybridization bags, acetate sheet protectors, or two sheets of transparent film.
- Exposure times are shorter than with CSPD.
- Do not use nitrocellulose membranes.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)