Documenti
11096176001
Roche
Reagente di bloccaggio
For nucleic acid hybridization and detection
Sinonimo/i:
reagente per il blocking
About This Item
Codice UNSPSC:
41116100
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 50 g
Produttore/marchio commerciale
Roche
Temperatura di conservazione
20-25°C
Applicazioni
Il reagente di bloccaggio è usato per ridurre il rumore di fondo nell′ibridazione su filtro non radioattivo e il rilevamento di ibridi degli acidi nucleici. È stato usato anche come agente di bloccaggio in immunoistochimica.
Nota sulla preparazione
Concentrazione di lavoro: Diluizione dell′anticorpo 1:5000
Soluzione di lavoro: Per preparare una soluzione madre di bloccaggio 10x si scioglie il reagente di bloccaggio in un tampone acido maleico fino a una concentrazione finale al 10% (p/v) per agitazione e riscaldamento su un blocco di riscaldamento o in un forno a microonde.
Condizioni di conservazione (soluzione di lavoro): La soluzione madre 10x del reagente di bloccaggio viene sterilizzata in autoclave e conservata a 2-8 °C. In alternativa è possibile conservare le aliquote fra -15 e -25 °C.
Altre note
Da utilizzare solo per ricerca nelle scienze naturali. Non usare in procedure diagnostiche.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Revised lineage of larval photoreceptor cells in Ciona reveals archetypal collaboration between neural tube and neural crest in sensory organ formation.
Oonuma K, et al.
Developmental Biology, 420(1), 178-185 (2016)
Nodal promotes functional luteolysis via down-regulation of progesterone and prostaglandins E2 and promotion of PGF2α synthetic pathways in mare corpus luteum.
Galv?o A, et al.
Endocrinology, 157(2), 858-871 (2015)
Nuria de Pedro et al.
Biological procedures online, 22, 2-2 (2020-01-21)
A large number of studies have suggested a correlation between the status of telomeres and disease risk. High-throughput quantitative fluorescence in situ hybridization (HT Q-FISH) is a highly accurate telomere measurement technique that can be applied to the study of
Richard C Krolewski et al.
Scientific reports, 10(1), 1781-1781 (2020-02-06)
The family of olfactory receptors (ORs) subserves the sense of smell and includes both functional alleles and pseudogenes, the latter identified by mutations resulting in frame shift or premature truncation. During neuronal differentiation, nonfunctional ORs are expressed initially but then
Kyle A Wegner et al.
The Journal of pathology, 250(2), 231-242 (2019-11-02)
We genetically engineered expression of an activated form of P110 alpha, the catalytic subunit of PI3K, in mouse prostate epithelium to create a mouse model of direct PI3K activation (Pbsn-cre4Prb;PI3KGOF/+ ). We hypothesized that direct activation would cause rapid neoplasia
Protocolli
The easiest way to use the Blocking Reagent is with the Roche DIG Wash and Block Buffer Set, a ready-to-use set of stock solutions.