Merck
Tutte le immagini(13)
Documenti fondamentali
ZIQ7005T0C
Milli-Q
Sistema per la purificazione di acqua ultrapura Milli-Q® IQ 7005
greener alternative
Produces ultrapure (Type 1) water and pure (Type 2) water with a production flow rate of 5 L/hr from tap water feed.
Sinonimo/i:
Sistema per acqua di tipo 1
About This Item
Codice UNSPSC:
41104206
NACRES:
NB.85
Finding the right water system for your lab? Use our selection guide to determine the kind of system that would fit your needs at the lab or contact a specialist for further assistance.
Ingresso CA/CC
100 V / 230 V AC, 50-60 Hz
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Milli-Q® IQ
Confezionamento
pkg of 1 unit
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
≤2 L/min distribution flow rate (Type I)
100 L/day max. usage
26.0 kg operating weight (57.3 lb)
5 L/hr flow rate (Type II)
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 31.5 cm (12.5 in.) × 38 cm (15 in.)
input
feed water nature potable tap water
output
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
Conducibilità
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water)
<0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
applicazioni
PFAS testing
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Il sistema Milli-Q® IQ 7005 è dotato di cartucce di purificazione, di una progettazione idraulica e di funzionalità software d′avanguardia Compatto, ergonomico e intelligente, fornisce a richiesta acqua costantemente pura e ultrapura di qualità elevata. Il sistema è caratterizzato da quattro componenti separati e distinti:
  • l′unità di produzione dell'acqua pura e ultrapura Milli-Q® si presta a diverse possibilità di installazione; la manutenzione è semplificata rispetto ai sistemi precedenti.
  • Il serbatoio intelligente di stoccaggio dell′acqua purificata, che assicura la massima protezione da qualunque fonte di contaminazione esterna.
  • L′erogatore al punto d'utilizzo E-POD®, completamente rinnovato, offre un accesso comodo e rapido ad acqua pura (di Tipo 2) pressurizzata.
  • L′erogatore Q-POD® eroga in modo agevole acqua ultrapura di elevata qualità (di Tipo 1), con una velocità di flusso che va dal goccia a goccia fino a 2 L/min.
Applicazioni
Il sistema Milli-Q® IQ completamente integrato, aggiornato, intelligente, intuitivo e verde per acqua pura e ultrapura.
L′acqua ultrapura prodotta da questo sistema viene utilizzata per tecniche analitiche sensibili: HPLC, UHPLC, LC-MS, IC e altri tipi di cromatografia, oltre che per analisi elementari con GF-AAS e ICP.[1] È inoltre raccomandato per l′uso nell′ambito delle scienze della vita, per esempio in biologia cellulare, biologia molecolare e biochimica. Altri esempi di applicazioni includono la preparazione e l′analisi di nanoparticelle.[2]
L′acqua pura del sistema è utilizzata per applicazioni generali di laboratorio, come la preparazione di tamponi, reagenti e soluzioni a pH definito. Può essere usata anche per preparare terreni di coltura microbiologica, reagenti istologici e soluzioni coloranti, oltre che per alimentare apparecchiature di laboratorio (lavavetrerie, generatori di idrogeno, ecc.).
Caratteristiche e vantaggi
Sistema per la purificazione dell′acqua
  • Lampade UV ECH2O® fotossidanti e battericide, brevettate, senza mercurio, per l′inattivazione dei batteri e l′ossidazione delle impurezze organiche.
  • La cartuccia di pretrattamento IPAK Gard® protegge la membrana da osmosi inversa (RO), migliorando le prestazioni del sistema.
  • La cartuccia per la purificazione finale ad alta efficienza IPAK Quanta® rimuove dall′acqua pura gli ioni e i contaminanti organici in tracce.
  • La RO intelligente garantisce una portata costante, riduce il consumo d′acqua e rimuove i contaminanti.
  • Il modulo da elettrodeionizzazione (EDI) Elix® produce acqua pura di qualità costantemente elevata, senza manutenzione e con costi di esercizio ridotti.
  • Il serbatoio intelligente per lo stoccaggio dell′acqua (25 L, 50 L & 100 L), grazie a un filtro di ventilazione perfettamente integrato e alla lampada UV battericida ECH2O® senza mercurio del modulo ASM, protegge la qualità dell′acqua immagazzinata.
  • Eroga acqua ultrapura con livelli di TOC (carbonio organico totale) stabilmente bassi.
  • Il modulo A10® completamente rinnovato assicura misurazioni in linea accurate dei livelli di TOC.
  • Nell′ambito di un′ampia gamma di Application POD-Pak, è possibile trovare la soluzione giusta per una qualità dell′acqua perfettamente adattata a ogni specifica esigenza.
  • Gli erogatori E-POD® e Q-POD®, compatti, ergonomici e dall′impiego intuitivo, consentono di personalizzare l′erogazione dell′acqua e rendono l′attività del laboratorio più agevole che mai.
  • Tutti i materiali di consumo sono dotati di etichette e-Sure (basate sulla tecnologia RFID) che, oltre alla tracciabilità, garantiscono qualità e sicurezza.
  • Un sistema di gestione dei dati potente, integrato e digitale semplifica e velocizza la gestione dei dati del sistema dell′acqua.
  • Opzioni di installazione flessibili, che consentono di risparmiare spazio evitando il disordine. L′unità di purificazione e il serbatoio possono essere installati sopra o sotto il banco, oppure a parete. Si possono combinare opzioni differenti in base alle proprie esigenze di spazio.
  • Anche quando il laboratorio non è in servizio, la modalità “Laboratorio Chiuso” mantiene costante la qualità dell′acqua del sistema con un consumo di energia ridotto al minimo.
  • Fabbricato in un sito produttivo certificato ISO 9001 e ISO 14001.
Servizi digitali MyMilli-Q
Fatevi assistere dalle funzionalità di monitoraggio e assistenza remota MyMilli-Q Remote Care, per aumentare al massimo la produttività del laboratorio.
  • Notifiche immediate e personalizzabili di allerte e allarmi del sistema 24 ore su 24, 7 giorni su 7, via e-mail e SMS.
  • Informazioni in tempo reale su sistema, prestazioni, dati concernenti la qualità dell'acqua e altro ancora direttamente su computer o dispositivo mobile.
  • Diagnostica rapida online e possibilità di riparazioni a distanza da parte del nostro servizio tecnico.
  • Una tracciabilità completa e la possibilità di accedere e recuperare i dati senza difficoltà facilitano la preparazione degli audit e l'accreditamento del laboratorio.
  • Gestione online dei contratti di assistenza e dei materiali di consumo.
Altre note
Indicazioni per l′uso
Organismi trattenuti: microrganismi.
Modalità d′azione: filtrazione e UV.
Applicazioni: analisi generiche di laboratorio.
Uso previsto: purificazione dell′acqua.
Istruzioni per l′uso: questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane di grado sterilizzante da 0,22 μm e sottoposta a trattamento con lampada UV battericida. Consultare la sezione “Introduzione” nel manuale d′uso fornito col sistema (disponibile nella chiavetta USB allegata alla confezione).
Indicazioni per la conservazione: conservare in un luogo asciutto.
Indicazioni per lo smaltimento: smaltire conformemente alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
  • Se si desidera la country box (confezione ad hoc per il proprio paese) specifica di questo sistema, comprendente il manuale d′uso nella lingua locale e il cavo di alimentazione opportuno, è necessario un ordine supplementare.
  • Il prezzo indicato si riferisce unicamente al prodotto contrassegnato dal numero di catalogo di cui sopra e può essere soggetto a variazioni in qualunque momento senza preavviso.
  • Questo numero di catalogo non include materiali di consumo, accessori altri prodotti e/o servizi eventualmente necessari all′installazione e al corretto funzionamento nel tempo dell′unità per la purificazione dell′acqua.
  • Poiché ogni cliente ha esigenze specifiche in fatto di acqua purificata, consigliamo la convalida dell′acquisto da parte di uno dei nostri specialisti. Siamo a vostra disposizione per consigliarvi scrupolosamente: non esitate a contattarci!
Un prodotto Alternativa verde: Il sistema è stato sottoposto a valutazione relativamente a ben 7 aspetti che impattano in maniera cruciale sul Global Warming. Il sistema Milli-Q® IQ 7005, riconosciuto ufficialmente come prodotto Alternativa verde, è certificato per un utilizzo ridotto di plastica e di elettricità ed è completamente privo di mercurio. È possibile prendere visione della scheda di punteggio Design for Sustainaibility (DfS) del sistema Milli-Q® IQ 7005.
Note legali
A10 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
Annamaria Nicolli et al.
International journal of environmental research and public health, 17(9) (2020-05-10)
The aim of this study was to evaluate the levels of As, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Se, Tl, V, and Zn, by inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) in the urine of two groups of
Priyanka Shinde et al.
International journal of pharmaceutics, 588, 119795-119795 (2020-08-28)
Carvacrol (CV), a monoterpene possesses wide range of biological activities but has limited application due to low aqueous solubility and poor bioavailability. To address this issue and enhance bioavailability and efficacy of carvacrol, lecithin stabilized zein nanoparticles were investigated. Precipitation
Articoli
View the suitability of ultrapure water from a Milli-Q system for the multi-elemental analysis (ICP-MS) of toxic metals in foods and drinking water.
Pesticides analysis by LC-MS needs pesticide-free reagent water, which can be reliably delivered by Milli-Q® IQ 7 ultrapure water systems. See data.
HPLC-UV determination of 5-HMF (5-(hydroxymethyl)furfural) in beer samples using monolithic silica Chromolith® HighResolution RP-18e HPLC column.
View the suitability of Milli-Q® ultrapure water for the IC analysis of sugars and small organic acids in foods and beverages.
Vedi tutto
Contenuto correlato
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 lab water systems provide consistent-quality Type 1 and Type 2 water, are intuitive to use, and can support your lab's sustainability goals.
I sistemi per l’acqua Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 forniscono acqua di Tipo 1 e di Tipo 2 di qualità costante, sono intuitivi da utilizzare e possono contribuire a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità del laboratorio.
Electrophysiology assays: Importance of ultrapure water and Biopak® cartridge filtration to avoid contamination.
Riducete il consumo di acqua, energia, plastica e prodotti chimici nel vostro laboratorio. I sistemi di purificazione Milli-Q® ecosostenibili e i nostri servizi digitali possono aiutarvi a centrare i vostri obiettivi di sostenibilità
Vedi tutto