Documenti fondamentali
ZIQP0D000
Milli-Q
Erogatore remoto di acqua ultrapura Q-POD®
For intelligent and flexible ultrapure water delivery from Milli-Q® IQ 7000 and 7003/05/10/15 water purification systems
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Q-POD®
Parametri
5.5 kg operating weight (12.1 lb)
~2 L/min flow rate
Alt. × prof. × largh.
70.2 cm (27.6 in.) × 27 cm (10.6 in.) × 21.1 cm (8.3 in.)
input
potable tap water
output
type 1 water (18.2 MΩ·cm) (25°C)
Conducibilità
0.055 μS/cm at 25 °C (water output)
Compatibilità
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descrizione generale
Accesso costante, rapido e pratico all′acqua ultrapura pressurizzata di tipo 1. Un erogatore ergonomico e compatto, dall′uso intuitivo, che garantisce l′efficienza dell′ambiente di lavoro. Sull′interfaccia dello schermo tattile del Q-POD® le funzioni essenziali del sistema sono sempre a portata di mano.
Da utilizzare con i sistemi di purificazione dell′acqua Milli-Q® IQ 7000 e 7003/05/10/15.
Applicazioni
L′erogatore da remoto Q-POD® è progettato per fornire un rilascio flessibile di acqua ultrapura di tipo 1 con erogazione a portata variabile e volumetrica.
Caratteristiche e vantaggi
  • A un singolo sistema di purificazione dell′acqua è possibile collegare fino a 4 erogatori Q-POD®.
  • Il Q-POD® può essere installato fino a una distanza di 2-5 m dall′unità di produzione principale, a seconda del connettore.
  • Si possono collegare 6 diversi filtri terminali a contaminanti target specifici, per poi rimuoverli al momento dell′erogazione di acqua ultrapura.
  • Lo schermo tattile da 5” LCD luminoso e a colori è di facile lettura e comodo da usare, anche quando si indossano i guanti. Si trova all′altezza degli occhi ed è orientabile (120°). Una porta USB semplifica l′esportazione dei dati.
  • La navigazione nelle modalità di funzionamento ed erogazione è intuitiva, con informazioni disponibili senza effettuare lunghe ricerche su più menu.
  • Le icone grafiche sullo schermo consentono agli utenti di far funzionare il sistema rapidamente e con facilità.
  • Grazie alle esaurienti informazioni visualizzate sullo schermo, come qualità dell′acqua, stato del sistema, livello del serbatoio, modalità di funzionamento, volume erogato, è sempre possibile erogare acqua della qualità attesa.
  • Tre modalità di erogazione di acqua ultrapura:
  • Flusso variabile (8 differenti portate regolate tramite la rotella di erogazione, dal gocciolamento a 0,05 L/min fino al flusso completo fino a 2 L/min).
  • L′erogazione volumetrica dell′acqua rilascia automaticamente uno specifico volume d′acqua, da 20 mL a 100 L (con incrementi di 1 mL).
  • L′erogazione assistita dell′acqua consente di erogare automaticamente un volume preselezionato e di rilasciare gli ultimi millilitri goccia a goccia. In questo modo l′utente può interrompere il flusso manualmente al raggiungimento del contrassegno di calibrazione.
  • L′erogatore d′acqua può assumere più di 1500 posizioni: fino a 30 posizioni orizzontali e 54 verticali distinte, e ruotare di 360°. Si semplifica quindi il funzionamento quotidiano, dal momento che l′erogatore si adatta bene alle dimensioni e alla forma di tutti i contenitori del laboratorio.
  • Può essere installato su un braccio articolato orizzontale a parete, risparmiando lo spazio sul banco.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Abbi sempre fiducia nella tua scienza con l’acqua ultrapura Milli-Q®. Trova tra il nostro assortimento di sistemi per l'acqua ulteriormente ampliato la soluzione che soddisfa perfettamente le esigenze e i limiti di spazio del tuo laboratorio.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.