Merck
Tutte le immagini(8)
Documenti fondamentali
IQ700XPKIT
Milli-Q
Kit per la produzione di acqua ultrapura Milli-Q® IQ 7003/05
greener alternative
For Milli-Q® IQ 7003 and 7005 ultrapure water systems. This product replaces IQ700XPKT1.
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Milli-Q®
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
Altezza
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature potable tap water (within specifications of the water purification system)
Compatibilità
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Ci adoperiamo per mettere a vostra disposizione Prodotti “Alternativa Verde” che rientrino in una delle quattro categorie di alternative verdi. Questo è un prodotto sviluppato secondo l′approccio del Design for Sustainability (DfS). Cliccando qui è possibile prendere visione del profilo DfS corrispondente.
Questo kit per la purificazione dell′acqua comprende:
  • una cartuccia di pretrattamento IPAK Gard® 03/05 composta da un filtro pieghettato per la rimozione di particelle, minerali e colloidi e da un blocco a base di carbonio che rimuove il cloro libero. Questa cartuccia protegge la membrana da osmosi inversa (RO) e migliora le prestazioni del sistema;
  • una cartuccia IPAK Quanta® per la purificazione finale dell′acqua pura Elix® contenente l′innovativa matrice a scambio ionico IQnano, in grado di ridurre a livello di tracce il tenore degli ioni, e carbone attivo sintetico di elevata qualità per l′eliminazione dei contaminanti organici in tracce;
  • un filtro per lo sfiato del serbatoio di stoccaggio che protegge dai contaminanti aerodispersi l′acqua pura stoccata (Tipo 2). Esso contiene carbone attivo, calce sodata e un filtro a membrana per evitare l′ingresso nel serbatoio di aria impura.
Applicazioni
  • Per i sistemi per la produzione di acqua ultrapura Milli-Q® IQ 7003/05
  • Questo kit combina una cartuccia di pretrattamento IPAK Gard® che protegge la membrana RO e una cartuccia IPAK Quanta® per la purificazione finale dell′acqua di alimentazione Elix® assicurando una produzione uniforme di acqua ultrapura
  • Il filtro per lo sfiato del serbatoio di stoccaggio protegge dai contaminanti aerodispersi l′acqua pura immagazzinata (Tipo 2)
Caratteristiche e vantaggi
  • Tag e-Sure consentono la connessione RFID con il sistema assicurando un monitoraggio dello stato dei consumabili, una gestione dei dati (data management) e una completa tracciabilità senza sforzo.
  • Corredate di tappo di drenaggio che consente di rimuovere l′acqua in eccesso, riducendo il peso delle cartucce esauste al momento dello smaltimento.
  • Il 63% dei fornitori dei componenti della cartuccia IPAK Gard® e il 78% di quelli della cartuccia IPAK Quanta® ha conseguito la certificazione ISO 14001 per il proprio Sistema di gestione ambientale.
Note legali
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.