Documenti fondamentali
EXTSV00A1
Milli-Q
Valvola solenoide di External
Regulates feed water flow, for use with Milli-Q® IQ/IX systems
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pkg of 1 unit
Compatibilità
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descrizione generale
Qualora venga rilevata una fuoriuscita di acqua, l′elettrovalvola esterna chiude l′alimentazione dell′acqua alla fonte per aiutare a prevenire eventuali allagamenti.
La valvola blocca l′alimentazione dell′acqua nei sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 e Milli-Q IX 7003/05/10/15.
Applicazioni
Se collegata ad un rilevatore di perdite/sensore di acqua, questa elettrovalvola esterna previene gli allagamenti.
Caratteristiche e vantaggi
Protegge il laboratorio dai danni che l′acqua potrebbe causare.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany