Please follow your local regulations to dispose of filters as non-hazardous waste. If there are specific local regulations for electronic waste, we recommend that you dispose of RFID tags in accordance with these local regulations.
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
material
polyethersulfone filter
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Millipak®
pore size
0.22 μm pore size
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
shipped in
ambient
General description
Il filtro contiene una membrana asimmetrica in polietersolfone (PES) con pori da 0,22 μm termosaldata in un alloggiamento in stirene acrilonitrile, in modo da ridurre al minimo il rilascio di estraibili organici e inorganici.
Application
Features and Benefits
- Ogni filtro Millipak® da 0.22μm viene testato singolarmente, sigillato ermeticamente ed è fornito provvisto di Certificato di Qualità.
- Validato per acqua priva di batteri (<0.01cfu/mL when installed and used in a laminar flow hood).
- Carefree maintenance: Easily installed and replaced.
- Redesigned bottom-tip for a secured installation of the protection bell.
- Validated to deliver particulate-free water (no particles with size >0.22 μm).
- L′etichetta e-Sure per la connessione RFID con gli erogatori remoti di acqua pura E-POD® o Q-POD® assicura la completa tracciabilità (data management) e il monitoraggio automatico dello stato dei consumabili sull’interfaccia touchscreen del POD.
Other Notes
- Ritenzione di organismi: microrganismi
- Modalità d′azione: filtrazione
- Applicazione: analisi generali di laboratorio
- Uso previsto: purificazione dell′acqua
- Istruzioni per l′uso: Questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane di grado sterilizzante da 0,22 µm. Consultare la sezione “Impiego del sistema” nel manuale d′uso (disponibile nella chiavetta USB fornita col sistema)
- Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
- Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità con le normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description 0.22 μm membrane filter to remove particulates and bacteria at the point of dispense of Milli-Q® IQ/IX/EQ 7 water systems. | description Protects stored pure water from airborne contaminants. For Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tanks. For High-Flow applications. | description Ultrafilter that removes bacteria, pyrogens, nucleases, and proteases from pure and ultrapure water at the point of dispense of Milli-Q® IQ/IX/EQ systems. | description 25 L Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tank, Stores and maintains the pure (Type 2 or Type 3) water quality |
| compatibility for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7015 | compatibility for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® IX 7005 | compatibility for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® IQ 7015, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7010 | compatibility for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IQ 7015, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® EQ 7008 |
| pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size - | pore size - |
| manufacturer/tradename Millipak® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename BioPak® | manufacturer/tradename - |
| packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit |
| material polyethersulfone filter | material - | material polysulfone filter | material polyethylene |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtro Millipak® 0,22 μm
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Where can I find information on proper disposal and recycling of Milli-Q consumables (e.g. millipak filters)?
1 answer-
Helpful?
-
-
What are the storage conditions for this product?
1 answer-
Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
Helpful?
-
-
How are consumables changed?
1 answer-
To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
Helpful?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 answer-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Helpful?
-
-
What steps are you taking towards improved sustainability?
1 answer-
Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
Helpful?
-
-
Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
1 answer-
It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
Helpful?
-
-
Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
1 answer-
Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
Helpful?
-
-
If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
1 answer-
It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.
Helpful?
-
-
What is the consumables delivery time?
1 answer-
Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
Helpful?
-
-
How frequently do the various consumables need to be changed?
1 answer-
The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.