Documenti
STBMCTM12
Millipore
Terreno fluido al tioglicolato limpido
ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling Volume
Sinonimo/i:
B. tioglicolato 0,1 L limpido, Brodo di tioglicolato limpido, CTM, FTM limpido, Terr. tioglic. (FTM) limpido, Terreno fluido al tioglicolato (limpido)
About This Item
Codice UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
agenzia
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
bottle of
Capacità bottiglia
125 mL
Volume del flacone
100 mL , filling Volume
input
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
aerobic bacteria
nonselective for
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Il terreno al tioglicolato limpido ha le stesse caratteristiche di fertilità del terreno fluido al tioglicolato (FTM) di tipo standard. Questa formulazione alternativa offre una trasparenza visiva superiore rispetto al terreno FTM convenzionale che è caratterizzato da una leggera torbidità o opalescenza. La composizione e la performance di crescita di questo terreno sono conformi alla farmacopea europea (EP) 2.6.1, alla farmacopea statunitense (USP) 71 e alla farmacopea giapponese (JP) 4.06. Il nostro approccio produttivo assicura il massimo livello di qualità dei nostri terreni, migliora l′accuratezza e riduce significativamente il rischio di errata interpretazione e falsi risultati. Il fluido è viscoso e presenta un colore giallo chiaro con un anello rosa in sospensione ≤1 cm. Il pH del prodotto è 7,1 ± 0,2 e la temperatura di conservazione è compresa tra 2 e 25 °C per 12 mesi. La temperatura di incubazione varia tra 30 e 35 °C, con un tempo di incubazione di 7-14 giorni. Una scatola di prodotto contiene 12 flaconi da 100 mL di terreno, dotati di tappo a vite con setto perforabile per ridurre il rischio di contaminazione crociata e ottimizzare le procedure di disinfezione.
Applicazioni
Il terreno fluido al tioglicolato limpido è stato ideato per la ricerca di batteri anaerobi, ma permette di rilevare anche i batteri aerobi. Questo terreno viene utilizzato per i test di sterilità condotti con il metodo della filtrazione su membrana o mediante inoculo diretto. I microrganismi utilizzati per il CQ includono Clostridium sporogenes (ATCC 19404), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) e Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027).
Test di sterilità (filtrazione su membrana e inoculo diretto)
Determinazione della carica microbica
Componenti
Tappo a vite con setto
Specifiche
Tempo di incubazione: 7–14 giorni
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.